2-(Fenyloamino)etanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-(2-Hydroxyethyl)aniline, N-Phenylethanolamine
B22131.0E
B22131.36
B22131.0EEA
949
PLN
B22131.0E
B22131.36
2-(Fenyloamino)etanol 98%
2-(Fenyloamino)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 122-98-5
Molecular Formula: C6H5NH(CH2)2OH
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 153°(307°F)
Refractive Index: 1.5790
Odour: Amine-like
pH: 10.2
Melting Point: -30°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 774672
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002832
Formuła:
C₆H₅NHCH₂CH₂OH MW: 137.18 g/mol Temp. Wrzenia: 284…286 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1.087 Temp. Zapłonu: 153 °C (307 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002832 Numer CAS: 122-98-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-588-1 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 II |