Drukuj
2-(Benzyloamino)etanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
105941000 105945000
ACRO105941000EA 173 PLN
ACRO105941000 ACRO105945000
2-(Benzyloamino)etanol 96%
2-(Benzyloamino)etanol
Formuła: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 153…156 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002840
Numer CAS: 104-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-221-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %