2-(Benzyloamino)etanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-Benzylethanolamine, 2-(Benzylamino)ethanol
A16866.0E
A16866.36
A16866.0EEA
2670
PLN
A16866.0E
A16866.36
2-(Benzyloamino)etanol 96%
2-(Benzyloamino)etanol
Purity: 96%
CAS No.: 104-63-2
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH2OH
Formula Weight: 151.21
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5430
Melting Point: -30°
Boiling Point: 240°
Beilstein Reference: 775164
MDL No.: MFCD00002840
Formuła:
C₆H₅CH₂NHCH₂CH₂OH MW: 151.21 g/mol Temp. Wrzenia: 240 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1.063 Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002840 Numer CAS: 104-63-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-221-2 |