Drukuj
Kwas pikrynowy, żółty, fluid
Dostawca: PanReac AppliChem
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 422 PLN
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Kwas pikrynowy, żółty, fluid
Kwas pikrynowy
Formuła: C₆H₃N₃O₇
Temp. Wrzenia: 100 °C (212 °F)
Gęstość: 1,006 kg/L
Temperatura przechowywania: Room Temperature
Numer MDL: MFCD00007102
Numer CAS: 88-89-1