Drukuj
Płytki filtracyjne, 96-dołkowe, AcroPrep™ Advance Aqueous Filtration, Pall
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8119 8131 8031 8231 8127 8227 8151
738-0116EA 845 PLN
738-0116 738-0119 518-0026 738-0130 738-0198 738-0199 738-0248
Płytki filtracyjne, 96-dołkowe, AcroPrep™ Advance Aqueous Filtration, Pall
Mikropłytki Płytki filtracyjne
Portfolio płytek filtracyjnych AcroPrep™ Advance obejmuje różnego rodzaju membrany i wielkości porów, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność w szerokim zakresie przygotowywania próbek i wysoką przepustowość w przypadku badań przesiewowych. Płytki filtracyjne AcroPrep™ Advance są idealne do stężania, oczyszczania i odsalania białek i peptydów; aplikacji chromatograficznych na bazie żywic; frakcjonowania grubych składników i klaryfikacji lizatu; i filtracji ogólnych.
  • Skuteczne usuwanie cząstek stałych - zakres membran i rozmiarów porów zapewnia optymalne przetwarzanie próbek cząstek z ładunkiem
  • Dobre wyniki geometrii w szybszych, bardziej jednolitych stawkach filtracji, na całej płytce o ograniczonej objętości zatrzymywania
  • Geometria końcówki wyjściowej zapewnia bezpośredni przepływ próbek na płytkę odbiornika, bez obaw o zanieczyszczenia
  • Kompatybilna automatyka - wyprodukowane zgodnie z wytycznymi SBS, pozwalając na uruchomienie płytek ręcznie, półautomatycznie lub poprzez zautomatyzowane procesy
  • Łatwa identyfikacja - możliwe etykietowanie na gładkiej powierzchni górnej i teksturowanych okienkach, a także zapewnienie łatwej orientacji użytkowania, poprzez wycięcie rogu A1
AcroPrep™ Advance, 96-studzienkowe płytki filtracyjne, do filtracji wodnych: Zastosowania obejmują ogólne przygotowywanie próbek, frakcjonowanie dużych składników, pozyskiwanie komórek i badania na bazie komórek.