Drukuj
Bakterie Przygotowane slajdy (Lieder, Johannes)
Dostawca: LIEDER JOHANNES
191080-100 191080-101 191080-102 191080-103 BA131D
763-0361EA 637 PLN
763-0361 763-0362 763-0363 763-0364 763-0366
Bakterie Przygotowane slajdy (Lieder, Johannes)
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Preparowane szkiełka
This bacteriological slide includes.
  • Streptococcus
  • Diphtheria bacilli
  • Spirillum
  • Staphylococcus
  • Oral flora
  • Septic arthritis
  • Syphilis
  • Tuberculosis (Tb)
  • Tetanus germs
  • Coliform
  • Salmonella germs
  • Typhoid fever germs
Dodatkowe informacje: Supplied with pictures and explanatory texts.