Drukuj
Metakrylan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W400201-10KG W400201-1KG W400201-5KG W400201-SAMPLE
SIALW400201-10KGEA 1940 PLN
SIALW400201-10KG SIALW400201-1KG SIALW400201-5KG SIALW400201-SAMPLE
Metakrylan metylu, Sigma-Aldrich®
Metakrylan metylu
Formuła: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008587
Numer CAS: 80-62-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-297-1
Jednostka: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Klasyfikacja Merck : 12,06005