Drukuj
D(-)-ryboza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W379301-100G W379301-1KG W379301-SAMPLE
SIALW379301-100GEA 164 PLN
SIALW379301-100G SIALW379301-1KG SIALW379301-SAMPLE
D(-)-ryboza, Sigma-Aldrich®
D(-)-ryboza
Formuła: C₅H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 331 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…95 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135453
Numer CAS: 50-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-059-4
Klasyfikacja Merck : 12,08371