Drukuj
Ethyl crotonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: trans-Crotonic acid ethyl ester, 2-Butenoic acid ethyl ester, Crotonic acid ethyl ester, Ethyl trans-2-butenoate, trans-Ethyl crotonate, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W348600-10KG-K W348600-1KG-K W348600-20KG-K
SIALW348600-10KG-KEA 5640 PLN
SIALW348600-10KG-K SIALW348600-1KG-K SIALW348600-20KG-K
Ethyl crotonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl crotonate
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 143
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0.9208 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2
Numer MDL: MFCD00009289
Numer CAS: 623-70-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-808-7
Jednostka: 1862
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,02625