Drukuj
2-Acetylotiazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W332801-100G-K W332801-1KG-K W332801-5KG-K
SIALW332801-100G-KEA 1100 PLN
SIALW332801-100G-K SIALW332801-1KG-K SIALW332801-5KG-K
2-Acetylotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Acetylotiazol
Formuła: C₅H₅NOS
Temp. Wrzenia: 213 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005324
Numer CAS: 24295-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 246-134-5