Drukuj
2,4,5-Trimetylotiazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W332518-100G-K W332518-1KG-K W332518-25G-K
SIALW332518-100G-KEA 1000 PLN
SIALW332518-100G-K SIALW332518-1KG-K SIALW332518-25G-K
2,4,5-Trimetylotiazol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trimetylotiazol
Formuła: C₆H₉NS
Temp. Wrzenia: 165 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,013 g/cm³ (16 °C)
Numer MDL: MFCD00005332
Numer CAS: 13623-11-5
Numer WE (dawny EINECS): 237-107-9