Drukuj
bursztynian disodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W327700-10KG-K W327700-1KG-K W327700-5KG-K
SIALW327700-10KG-KEA 1710 PLN
SIALW327700-10KG-K SIALW327700-1KG-K SIALW327700-5KG-K
bursztynian disodu, Sigma-Aldrich®
bursztynian disodu
Formuła: C₄H₄Na₂O₄
Gęstość: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002790
Numer CAS: 150-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-778-7
Klasyfikacja Merck : 12,08828