Drukuj
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W320404-10KG-K W320404-1KG-K W320404-250G-K W320404-5KG-K
SIALW320404-10KG-KEA 6980 PLN
SIALW320404-10KG-K SIALW320404-1KG-K SIALW320404-250G-K SIALW320404-5KG-K
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol
Formuła: C₆H₉NOS
Temp. Wrzenia: 135 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,199 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005339
Numer CAS: 137-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-272-6
Klasyfikacja Merck : 12,06208