Drukuj
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (E)-2-Methylpent-2-enoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W319503-100G W319503-10KG W319503-1KG W319503-5KG W319503-SAMPLE
SIALW319503-100GEA 529 PLN
SIALW319503-100G SIALW319503-10KG SIALW319503-1KG SIALW319503-5KG SIALW319503-SAMPLE
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 214 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 25 °C
Gęstość: 0,987 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002655
Numer CAS: 16957-70-3
Numer WE (dawny EINECS): 241-026-4