Drukuj
trans-3-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W317004-100G-K W317004-1KG-K
SIALW317004-100G-KEA 582 PLN
SIALW317004-100G-K SIALW317004-1KG-K
trans-3-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexenoic acid
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 209 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 14 °C
Gęstość: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002786
Numer CAS: 1577-18-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-417-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,III