Drukuj
2-Isobutylthiazole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W313408-100G-K W313408-1KG-K
SIALW313408-100G-KEA 1300 PLN
SIALW313408-100G-K SIALW313408-1KG-K
2-Isobutylthiazole, Sigma-Aldrich®
2-Isobutylthiazole
Formuła: C₇H₁₁NS
MW: 141.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 180
Gęstość: 0.9953 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00005334
Numer CAS: 18640-74-9
Numer WE (dawny EINECS): 242-470-1