(±)-γ-Walerolakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W310301-10KG-K
W310301-1KG-K
W310301-5KG-K
SIALW310301-10KG-KEA
3750
PLN
SIALW310301-10KG-K
SIALW310301-1KG-K
SIALW310301-5KG-K
(±)-γ-Walerolakton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Walerolakton
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 207 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –31 °C Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00005400 Numer CAS: 108-29-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-569-5 |