Drukuj
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (±)-2-(Hydroksymetylo)oksolan, (±)-Tetrahydro-2-furylometanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W305618-10KG-K W305618-1KG-K W305618-25KG-K
SIALW305618-10KG-KEA 1270 PLN
SIALW305618-10KG-K SIALW305618-1KG-K SIALW305618-25KG-K
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol (±)-tetrahydrofurfurylowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 178 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < –80 °C
Gęstość: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005372
Numer CAS: 97-99-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-625-6
Klasyfikacja Merck : 12,09353