Drukuj
6-Methyl-5-hepten-2-one, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270733-100G-K W270733-1KG-K W270733-25G-K
SIALW270733-100G-KEA 1460 PLN
SIALW270733-100G-K SIALW270733-1KG-K SIALW270733-25G-K
6-Methyl-5-hepten-2-one, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-5-hepten-2-one
Formuła: C₈H₁₄O
Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Numer MDL: MFCD00008905
Numer CAS: 110-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-816-7
Jednostka: 1224
ADR: 3,III