Drukuj
Hexyl formate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W257001-1KG-K W257001-20KG-K W257001-9KG-K
SIALW257001-1KG-KEA 515 PLN
SIALW257001-1KG-K SIALW257001-20KG-K SIALW257001-9KG-K
Hexyl formate, Sigma-Aldrich®
Hexyl formate
Formuła: C₇H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00046146
Numer CAS: 629-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-087-1
Jednostka: 3272
ADR: 3,II