Drukuj
Merkaptan furfurylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W249300-1KG-K W249300-2.5KG-
SIALW249300-1KG-KEA 1290 PLN
SIALW249300-1KG-K SIALW249300-2.5KG-
Merkaptan furfurylu, Sigma-Aldrich®
Merkaptan furfurylu
Formuła: C₅H₆OS
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1339 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Numer MDL: MFCD00003254
Numer CAS: 98-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-628-2