Drukuj
Alkohol furfurylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Furfurol
M-Clarity™ quality level = MQ100
W249106-1KG-K W249106-25KG-K W249106-5KG-K
SIALW249106-1KG-KEA 289 PLN
SIALW249106-1KG-K SIALW249106-25KG-K SIALW249106-5KG-K
Alkohol furfurylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol furfurylowy
Formuła: C₅H₆O₂
Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003252
Numer CAS: 98-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-626-1
Jednostka: 2874
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04326