Drukuj
Furfuryl acetate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W249009-10KG-K W249009-1KG-K W249009-5KG-K
SIALW249009-10KG-KEA 3500 PLN
SIALW249009-10KG-K SIALW249009-1KG-K SIALW249009-5KG-K
Furfuryl acetate, Sigma-Aldrich®
Furfuryl acetate
Formuła: C₇H₈O₃
Temp. Wrzenia: 175 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1176 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003251
Numer CAS: 623-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-775-9