Drukuj
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246506-10KG-K W246506-1KG-K W246506-20KG-K
SIALW246506-10KG-KEA 5130 PLN
SIALW246506-10KG-K SIALW246506-1KG-K SIALW246506-20KG-K
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan, Sigma-Aldrich®
1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan
Formuła: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 176…177 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1.5
Gęstość: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 46
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167977
Numer CAS: 470-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-431-5
Jednostka: 3271
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,03940