Drukuj
Izowalerian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethyl isopentanoate, Isovaleric acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Isopropyl acetic acid ethyl ester, 3-Methylbutanoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246301-1KG-K W246301-20KG-K W246301-4KG-K
SIALW246301-1KG-KEA 281 PLN
SIALW246301-1KG-K SIALW246301-20KG-K SIALW246301-4KG-K
Izowalerian etylu, Sigma-Aldrich®
Izowalerian etylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 131…133 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009203
Numer CAS: 108-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-602-3
Jednostka: 3272
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03849