Drukuj
(±)-γ-Walerolakton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
V403-100G V403-500G
SIALV403-100GEA 217 PLN
SIALV403-100G SIALV403-500G
(±)-γ-Walerolakton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Walerolakton
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 207 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005400
Numer CAS: 108-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-569-5