Drukuj
3,4-Dimetoksybenzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
V1309-25G V1309-5G
SIALV1309-25GEA 810 PLN
SIALV1309-25G SIALV1309-5G
3,4-Dimetoksybenzyloamina, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimetoksybenzyloamina
Formuła: C₉H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 154…158 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,109 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008116
Numer CAS: 5763-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-287-7