Drukuj
Kwas ursodeoksycholowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
U5127-1G U5127-25G U5127-5G
SIALU5127-1GEA 419 PLN
SIALU5127-1G SIALU5127-25G SIALU5127-5G
Kwas ursodeoksycholowy, Sigma-Aldrich®
Kwas ursodeoksycholowy
Formuła: C₂₄H₄₀O₄
Temp. Wrzenia: 547 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 205 °C
Numer MDL: MFCD00003680
Numer CAS: 128-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-879-3
Klasyfikacja Merck : 12,10026