Drukuj
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-((1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acidN-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
M-Clarity™ quality level = MQ400
SIALT9784-100GEA 1050 PLN
SIALT9784-100G SIALT9784-25G SIALT9784-250G SIALT9784-1KG
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna, Sigma-Aldrich®
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna
Formuła: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179,17 g/mol
Temp. topnienia: 187 °C
Gęstość: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004277
Numer CAS: 5704-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-193-6
Klasyfikacja Merck : 13,09724