Drukuj
Bromek tritylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T83607-100G T83607-25G
SIALT83607-100GEA 1160 PLN
SIALT83607-100G SIALT83607-25G
Bromek tritylu, Sigma-Aldrich®
Bromek tritylu
Formuła: (C₆H₅)₃CBr
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000120
Numer CAS: 596-43-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-884-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III