Drukuj
Trimethylsulphonium iodide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
T80489-100G T80489-25G
SIALT80489-100GEA 560 PLN
SIALT80489-100G SIALT80489-25G
Trimethylsulphonium iodide, Sigma-Aldrich®
Trimethylsulphonium iodide
Formuła: C₃H₉IS
Temp. topnienia: 215…220 °C
Gęstość: 1,922 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011632
Numer CAS: 2181-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-555-4