Drukuj
Chlorek trimetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Trimethylamine hydrochloride
MQ200
T72761-100G T72761-25G T72761-500G
SIALT72761-100GEA 150 PLN
SIALT72761-100G SIALT72761-25G SIALT72761-500G
Chlorek trimetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek trimetyloamoniowy
Formuła: C₃H₁₀ClN
MW: 95.57 g/mol
Temp. topnienia: 273…278 °C
Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012478
Numer CAS: 593-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-810-0
Klasyfikacja Merck : 12,09841