Drukuj
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
T5816-100G T5816-1KG T5816-25G T5816-500G
SIALT5816-100GEA 970 PLN
SIALT5816-100G SIALT5816-1KG SIALT5816-25G SIALT5816-500G
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna, Sigma-Aldrich®
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna
Formuła: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Temp. topnienia: 187 °C
Gęstość: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004277
Numer CAS: 5704-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-193-6
Klasyfikacja Merck : 13,09724