Drukuj
3,3',5,5'-tetrametylobenzydyna substrate 1 mg, tabletka, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T5525-100TAB T5525-50TAB
SIALT5525-100TABEA 1570 PLN
SIALT5525-100TAB SIALT5525-50TAB
3,3',5,5'-tetrametylobenzydyna substrate 1 mg, tabletka, Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-tetrametylobenzydyna
Formuła: C₁₆H₂₀N₂
Temp. Wrzenia: 402 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 166…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007748
Numer CAS: 54827-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 259-364-6