Drukuj
Kwas 2-tienowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T32603-100G T32603-25G
SIALT32603-100GEA 394 PLN
SIALT32603-100G SIALT32603-25G
Kwas 2-tienowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-tienowy
Formuła: C₅H₄O₂S
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 123…125 °C
Numer MDL: MFCD00005437
Numer CAS: 527-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-423-4
Klasyfikacja Merck : 12,09491