Drukuj
Tiofeno-2-karbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
T32409-100G T32409-25G
SIALT32409-100GEA 345 PLN
SIALT32409-100G SIALT32409-25G
Tiofeno-2-karbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Tiofeno-2-karbaldehyd
Formuła: C₅H₄OS
Temp. Wrzenia: 198 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ? 10 °C
Gęstość: 1,2264 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Numer MDL: MFCD00005429
Numer CAS: 98-03-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-629-8