Drukuj
Kwas 3,3'-tiodipropionowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,3-Thiodipropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
T30201-100G T30201-3KG
SIALT30201-100GEA 156 PLN
SIALT30201-100G SIALT30201-3KG
Kwas 3,3'-tiodipropionowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3,3'-tiodipropionowy
Formuła: C₆H₁₀O₄S
MW: 178.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 347
Temp. topnienia: 128…131 °C
Gęstość: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002781
Numer CAS: 111-17-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-841-3
Klasyfikacja Merck : 12,09468