Drukuj
Tymina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0895-25G T0895-5G
SIALT0895-25GEA 510 PLN
SIALT0895-25G SIALT0895-5G
Tymina, Sigma-Aldrich®
Tymina
Formuła: C₅H₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 389 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 218 °C
Gęstość: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00006026
Numer CAS: 65-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-616-1
Klasyfikacja Merck : 12,09539