Drukuj
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
T0377-100G T0377-1KG T0377-250G T0377-25G T0377-25KG T0377-5KG
SIALT0377-100GEA 845 PLN
SIALT0377-100G SIALT0377-1KG SIALT0377-250G SIALT0377-25G SIALT0377-25KG SIALT0377-5KG
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna, Sigma-Aldrich®
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna
Formuła: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Temp. topnienia: 187 °C
Gęstość: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004277
Numer CAS: 5704-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-193-6
Klasyfikacja Merck : 13,09724