Drukuj
bursztynian disodu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
S9637-100G S9637-500G
SIALS9637-100GEA 267 PLN
SIALS9637-100G SIALS9637-500G
bursztynian disodu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
bursztynian disodu heksahydrat
Formuła: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149117
Numer CAS: 6106-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-778-7
Klasyfikacja Merck : 13,08754