Drukuj
bursztynian disodu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
S2378-100G S2378-1KG S2378-500G
SIALS2378-100GEA 184 PLN
SIALS2378-100G SIALS2378-1KG SIALS2378-500G
bursztynian disodu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
bursztynian disodu heksahydrat
Formuła: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149117
Numer CAS: 6106-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-778-7
Klasyfikacja Merck : 13,08754