Drukuj
difosforan tetrasodowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
P8010-2.5KG P8010-500G
SIALP8010-2.5KGEA 960 PLN
SIALP8010-2.5KG SIALP8010-500G
difosforan tetrasodowy, Sigma-Aldrich®
difosforan tetrasodowy
Formuła: Na₄O₇P₂
Temp. topnienia: 988 °C
Gęstość: 2,534 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003513
Numer CAS: 7722-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-767-1
Klasyfikacja Merck : 13,09312