Drukuj
3-(Hydroksymetylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinemethanol, 3-Pyridylcarbinol, Pyridine-3-methanol, 3-Pyridylmethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
P66807-100G P66807-5G
SIALP66807-100GEA 402 PLN
SIALP66807-100G SIALP66807-5G
3-(Hydroksymetylo)pirydyna, Sigma-Aldrich®
3-(Hydroksymetylo)pirydyna
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 266 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,1357 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006407
Numer CAS: 100-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-864-6
Klasyfikacja Merck : 12,06614