Drukuj
2-Hydroksymetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
P66602-100G P66602-25G
SIALP66602-100GEA 293 PLN
SIALP66602-100G SIALP66602-25G
2-Hydroksymetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Hydroksymetylopirydyna
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 223 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1,1317 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006348
Numer CAS: 586-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-592-7