Drukuj
Kwas propiolowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
P51400-100G P51400-25G P51400-5G
SIALP51400-100GEA 1490 PLN
SIALP51400-100G SIALP51400-25G SIALP51400-5G
Kwas propiolowy, Sigma-Aldrich®
Kwas propiolowy
Formuła: C₃H₂O₂
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Numer MDL: MFCD00004360
Numer CAS: 471-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-437-8
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08006