Drukuj
Potassium tellurite ≥90%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: tritlenek dipotasu telluru
P0677-100G P0677-25G
SIALP0677-100GEA 2270 PLN
SIALP0677-100G SIALP0677-25G
Potassium tellurite ≥90%, Sigma-Aldrich®
Potassium tellurite
Formuła: K₂TeO₃
MW: 253.79 g/mol
Numer MDL: MFCD00011379
Numer CAS: 7790-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-213-1
Jednostka: 3284
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07850