Drukuj
Alkohol oleilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
O8880-1G O8880-5G
SIALO8880-1GEA 881 PLN
SIALO8880-1G SIALO8880-5G
Alkohol oleilowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol oleilowy
Formuła: C₁₈H₃₆O
Temp. Wrzenia: 333 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 13…19 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002993
Numer CAS: 143-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-597-3
Klasyfikacja Merck : 12,06968