Drukuj
oleinian sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Oleic acid sodium salt, 9Z-Octadecenoic Acid, C18:1(9Z), cis-9-Octadecenoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
O3880-10G O3880-1G O3880-25G
SIALO3880-10GEA 2990 PLN
SIALO3880-10G SIALO3880-1G SIALO3880-25G
oleinian sodu, Sigma-Aldrich®
oleinian sodu
Formuła: C₁₈H₃₃NaO₂
MW: 304.45 g/mol
Temp. topnienia: 232…235 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00004438
Numer CAS: 143-19-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-591-0