Drukuj
2-Merkapto-1-metyloimidazol, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
M8506-100G M8506-25G
M8506-100GEA 835 PLN
M8506-100G M8506-25G
2-Merkapto-1-metyloimidazol, Supelco®
2-Merkapto-1-metyloimidazol
Formuła: C₄H₆N₂S
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00179321
Numer CAS: 60-56-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-482-4
Klasyfikacja Merck : 13,06000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449d7259e1b5500c794023e17d74ff462cbcb6e9&vid=449d7259e1b5500c794023e17d74ff462cbcb6e9&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=023ce39513505d75bdbd880746da2b4653bd852b&vid=023ce39513505d75bdbd880746da2b4653bd852b&prid=web&clid=SAPDAM