Drukuj
1-Metylo-2-tiomocznik, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M84607-100G M84607-25G
SIALM84607-100GEA 514 PLN
SIALM84607-100G SIALM84607-25G
1-Metylo-2-tiomocznik, Sigma-Aldrich®
1-Metylo-2-tiomocznik
Formuła: C₂H₆N₂S
MW: 90.15 g/mol
Temp. topnienia: 119
Numer MDL: MFCD00004938
Numer CAS: 598-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-936-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II